Learn More
Anhídrido succínico, TRC
Código de producto. 30011128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011128 250 g 250 g
30008073 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688770250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-30-5
Fórmula molecular C4 H4 O3
Peso molecular (g/mol) 100.073
Sinónimo Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
Nombre IUPAC tetrahidrofurano-2,5-dión
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Anhydride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.016
Porcentaje de pureza >95%