Learn More
Anhídrido succínico-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic Anhydride-d4 |
| CAS | 14341-86-7 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Furandione-3,4-d2','dihydro-d2- (9CI','ACI), Dihydro-d2-2,5-furandione-3,4-d2 (ACI), Succinic-d4 anhydride (7CI','8CI), 3,3,4,4-Tetradeuteriooxolane-2,5-dione, Succinic-2,2,3,3-d4 anhydride, Succinic Anhydride-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4-tetradeuteriooxolano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0412 |