Learn More
Anhídrido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474943 5000 g 5000 g
11464943 250 g 250 g
11443960 500 g 500 g
11454943 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11474943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12245.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido succínico se utiliza como agente de dimensionamiento y curativo para la resina epoxídica. Actúa como aditivo en la producción de papel. Se utiliza en la preparación de hidrogeles de alginato oxidado y N-succinil-quitosano entrecruzados covalentemente. Sirve como producto intermedio para superficies de óxido funcionalizadas en un chip y para resinas de poliéster. Además, se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y en revestimientos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Soluble en cloroformo, tetracloruro de carbono y alcohol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-30-5
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00005525
Clave InChI RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Nombre IUPAC oxolano-2,5-diona
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spécification
Nombre del producto químico o material Succinic anhydride
Punto de fusión 118°C to 121°C
Punto de ebullición 261°C
Densidad 1.572
Cantidad 5000 g
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Sensibilidad Moisture sensitive
Beilstein 108441
Índice Merck 148870
Información de solubilidad Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.