Learn More
Anhídrido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464943 250 g 250 g
11443960 500 g 500 g
11454943 1000 g 1000 g
11474943 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11464943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12245.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.47€
    45.65€ / 250 g
    Ahorro 8.82€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido succínico se utiliza como agente de dimensionamiento y curativo para la resina epoxídica. Actúa como aditivo en la producción de papel. Se utiliza en la preparación de hidrogeles de alginato oxidado y N-succinil-quitosano entrecruzados covalentemente. Sirve como producto intermedio para superficies de óxido funcionalizadas en un chip y para resinas de poliéster. Además, se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y en revestimientos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Soluble en cloroformo, tetracloruro de carbono y alcohol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-30-5
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00005525
Clave InChI RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Nombre IUPAC oxolano-2,5-diona
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Anhydride
Punto de fusión 118°C to 121°C
Punto de ebullición 261°C
Densidad 1.572
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Sensibilidad Moisture sensitive
Beilstein 108441
Índice Merck 148870
Información de solubilidad Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic anhydride