Learn More
Ácido succínico (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10766254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766254 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10766254 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP336500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El ácido succínico se utiliza en la preparación de medios de cultivo celular y tisular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Punto de fusión 185°C
Punto de ebullición 235°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Fórmula molecular C4H6O4
Fórmula lineal HOOCCH2CH2COOH
Número MDL MFCD00002789
Índice Merck 15, 8999
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.56g/cm³
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo/Sólido
Presión de vapor 0.0022mmHg at 19°C