Learn More
Ácido succínico, TRC
Código de producto. 30004221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004221 50 g 50 g
30004077 5 g 5 g
30006450 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68876550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Sinónimo Succinic Acid, Butanedioic acid, Succinic acid (8CI), 1,2-Ethanedicarboxylic acid, 1,4-Butanedioic acid, A 12084, Amber acid, Asuccin, Biosuccinium, Biosuccinium SA, Dihydrofumaric acid, Katasuccin, NSC 106449, NSC 25949, S 3674, Wormwood acid, Yantar-antitox
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0266
Cantidad 50 g