Learn More
Ácido succínico, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15567824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15567824 500g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15567824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 034601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Número MDL MFCD00002789
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Cantidad 500g
Envase Frasco de polietileno
Forma física Polvo
Gravedad específica 1 l = 1,57kg