Learn More
Éster monobencílico del ácido succínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic Acid Monobenzyl Ester |
| CAS | 103-40-2 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.074 |