Learn More
Éster monobencílico del ácido succínico, TRC
Código de producto. 30410483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410483 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30410483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68879810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Fórmula molecular C11 H12 O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 208.211
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.074