Learn More
Succinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16459076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459076 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0420
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Succinic acid is a potent and orally active anxiolytic agent. Succinic acid is an intermediate product of the tricarboxylic acid cycle. Succinic acid can be used as a precursor of many industrially important chemicals in food, chemical and pharmaceutical industries.
Succinic acid is a potent and orally active anxiolytic agent. Succinic acid is an intermediate product of the tricarboxylic acid cycle. Succinic acid can be used as a precursor of many industrially important chemicals in food, chemical and pharmaceutical industries.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
CAS 110-15-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Wormwood acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 30 mg/mL (254.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 118.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism