Learn More
Ácido succínico, ácido libre, ≥ 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875188 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15875188 500 g Frasco de plástico 500 g
15855338 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15865338 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15875188 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J21900.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.088
Número MDL MFCD0000278
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Punto de fusión De 186 °C a 188 °C
Punto de ebullición de 235 °C
Densidad 1,56
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >110 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Gravedad específica 1,56
Fórmula lineal HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza ≥99%