Learn More
Ácido succínico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10714581 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714581 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10714581 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8520/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-15-6
Punto de fusión 185°C
Color Blanco
pH 2.7
Punto de ebullición 235°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H6O4
Número MDL MFCD00002789
Cantidad 500 g
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09g/mol
Forma física Sólido en polvo