Learn More
Ácido succínico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323398 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30323398 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16985000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
CAS 110-15-6
Nombres de analitos o componentes Succinic acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Succinic Acid, Butanedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118,0266 g/mol