Learn More
Sal disódica de ácido succínico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15562373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15562373 100 g 100 g
15572373 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15562373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    26.65€ / 100 g
    Ahorro 4.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-90-3
Fórmula molecular C4H4Na2O4
Peso molecular (g/mol) 162.052
Clave InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nombre IUPAC Disodio;butanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid disodium salt
Punto de fusión >300,0 °C
pH De 6 a 9 (0,4 mol de disolvente)
Pérdida por secado 0,3% máx.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CO2Na
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubilidad en agua:300 g/l (25 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.05
Grado Bioquímica
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.