Learn More
Ácido succínico, sal disódica, hexahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10796581 500g 500 g
10215970 100 g 100 g
10708932 1kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10796581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158755000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-21-4
Fórmula molecular C4H16Na2O10
Peso molecular (g/mol) 270.142
Clave InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nombre IUPAC disodio;butanodioato;hexahidrato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Nombre de nota 0.97
Punto de fusión de 120,0 °C
Color Marrón a Amarillo
pH De 7 a 9 (sol. 0,4 M)
Pérdida por secado De 37,0 % a 41,0 % (90 °C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500g
Beilstein 02, 606
Índice Merck 15, 8808
Información de solubilidad Solubilidad en agua:270 g/l de agua (25 °C).Otras solubilidades: insoluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.13
Porcentaje de pureza 0.97
Materia insoluble 0,005% máx.
Forma física Líquido