Learn More
Ácido succínico, sal disódica, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636442 500g Frasco de plástico 500 g
10491821 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208745000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-90-3
Fórmula molecular C4H4Na2O4
Peso molecular (g/mol) 162.052
Número MDL MFCD00002790
Clave InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nombre IUPAC Disodio;butanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid, disodium salt
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión >300,0 °C
Color Blanco
Pérdida por secado 0,3% máx. (120 °C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CO2Na
Cantidad 500g
Beilstein 02, 606
Índice Merck 15, 8808
Información de solubilidad Solubilidad en agua:300 g/l (25 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.05
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.