Learn More
Ácido succínico disódico hexahidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486332 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11486332 1 kg
1 options
Código de producto. 11486332 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210292991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Úselo como TCA (Suplemento del ciclo de Krebs) en aplicaciones de cultivo celular. Ácido succínico disódico hexahidratado, MP Biomedicals (también conocido como succinato de sodio dibásico hexahidratado) se puede utilizar para estudiar cristalografía de rayos X, análisis estructural de proteínas, proteómica y óptica.
  • Estudia cristalografía de rayos X, análisis estructural de proteínas, proteómica y reactivos de optimización.
  • Determinar la evidencia calorimétrica y difractométrica de la cristalización secuencial de los componentes del tampón y la consiguiente variación del pH en soluciones congeladas.
  • Proporcionar información sobre el mecanismo del aspartato de Pseudomonas dacunhae.β -descarboxilasa de cinética de flujo detenido de barrido rápido
Especificaciones
CAS 6106-21-4
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo cristalino
Fórmula molecular C4H16Na2O10
Sinónimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
Información de solubilidad Soluble en agua (100 mg/mL, solución clara e incolora).
Clave InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;butanodioato;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1
Porcentaje de pureza ≥98%