Learn More
Ácido succínico-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic-d6 Acid |
| CAS | 21668-90-6 |
| Fórmula molecular | C4 D6 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Succinic Acid-d6, Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,3-d2 (ACI), Butanedioic-d4 acid-d2 (9 CI), Succinic-d4 acid-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetradeuteriobutanodioato de dideuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 124.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0643 g/mol |
| Mostrar más |