Learn More
Ácido succínico (ácido butanodioico), Mikromol™
Código de producto. 30051697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051697 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051697 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0567.050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido succínico (ácido butanodioico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
CAS 110-15-6
Nombres de analitos o componentes Succinic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Succinic Acid, Butanedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118,0266 g/mol