Learn More
Ácido succínico, reactivo BAKER ANALYZED™ de la ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15577824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15577824 2,5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15577824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
Specifica
Nombre del producto químico o material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Punto de fusión De 185,0 °C a 191,0 °C
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Fórmula molecular C4H6O4
Número MDL MFCD00002789
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Cantidad 2,5 kg
Envase Frasco de polietileno
Forma física Polvo
Gravedad específica 1 l = 1,57kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.