Learn More
Ácido succínico, ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11404682 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11404682 100 g
1 options
Código de producto. 11404682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219144980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
CAS 110-15-6
Color Blanco
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C4H6O4
Número MDL MFCD00002789
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanodióico
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09