Learn More
Ácido succínico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000g
2500g
500g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420003 10.000g 10000 g
11400003 500g 500 g
11410003 2500g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12084.0C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Succinic acid acts as a leaching agent in extracting lithium, cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore. It is used as a starting material in the synthesis of new elastic polyesters, fumaric acid, succinic anhydride and alkyd resins. It plays an important role as an acidity regulator in the food and beverage industry, as an excipient in pharmaceutical products and acts as a cocrystallising agent in organic synthesis. Its derivative viz diethyl ester is used as a substrate in the Stobbe condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido succínico actúa como agente de lixiviación en la extracción de litio, cobalto de baterías de ion de litio usadas y magnesio del mineral de magnesita. Se utiliza como material de partida en la síntesis de nuevos poliésteres elásticos, ácido fumárico, anhídrido succínico y resinas alquídicas. Desempeña un papel importante como regulador de acidez en la industria alimentaria y de bebidas, como excipiente en productos farmacéuticos, y actúa como agente cocristallizante en síntesis orgánica. Su derivado éter dietílico Viz se utiliza como sustrato en la condensación Stobbe.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, acetona y metanol. Insoluble en tolueno, benceno, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono y éter de petróleo.
Notas
incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Punto de fusión De 186 °C a 188 °C
Punto de ebullición de 235 °C
Densidad 1,56
Cantidad 10.000g
Temperatura de inflamación 206 °C (402 °F)
Beilstein 1754069
Índice Merck 14,8869
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza ≥99%