Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic acid |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | De 185,0 °C a 190,0 °C |
| Punto de ebullición | de 235,0 °C |
| Cantidad | 500g |
| Temperatura de inflamación | de 206 °C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | HO2CCH2CH2CO2H |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Succinic acid