Learn More
Melford Ácido succínico
Código de producto. 30018814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018814 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30018814 Proveedor Melford N.º de proveedor S420001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: Ácido butanodioico
  • Número CAS: 110-15-6
  • Fórmulamolecular:C4H6O4
  • Peso molecular: 118,1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Cantidad 1 kg