Learn More
Ácido succínico-1,4-13C2, TRC
Código de producto. 30415584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415584 5 mg
30425484 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6887685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79864-95-2
Fórmula molecular 13C2C2H6O4
Peso molecular (g/mol) 120.07
Sinónimo Butanedioic Acid-13C2, 1,2-Ethanedicarboxylic Acid-13C2, 1,4-Butanedioic Acid-13C2, A 12084-13C2, Amber Acid-13C2, Asuccin-13C2, Dihydrofumaric Acid-13C2, Katasuccin-13C2, NSC 106449-13C2, NSC 25949-13C2, Wormwood Acid-13C2, Yantar-antitox-13C2
SMILES C(C[13C](=O)O)[13C](=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Succinic Acid-1,4-13C2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0333
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.