Learn More
Ácido succínico-2,2,3,3-d4, CDN
Código de producto. 30311404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30311404 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311404 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01971G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid-d4
CAS 14493-42-6
Fórmula molecular C4 D4 H2 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanedioic acid-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3-tetradeuteriobutanodioico
Peso molecular (g/mol) 122.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0517 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity