Learn More
Succinato, solución tampón de 0,2 M, pH 5,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436019 250 mL 250 ml
15446019 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63863.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-90-3
Fórmula molecular C4H4Na2O4
Peso molecular (g/mol) 162.052
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nombre IUPAC Disodio;butanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinate buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 5.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL