Learn More
Ácido succinámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562941 100 g Frasco de vidrio 100 g
10552941 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158731000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-32-4
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.10
Número MDL MFCD00008041
Clave InChI JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
PubChem CID 12522
ChEBI CHEBI:50398
Nombre IUPAC ácido 4-amino-4-oxobutanoico
SMILES NC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinamic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 153°C to 157°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 614
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas