Learn More
Ácido succinámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562941 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-32-4
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.10
Número MDL MFCD00008041
Clave InChI JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
PubChem CID 12522
ChEBI CHEBI:50398
Nombre IUPAC ácido 4-amino-4-oxobutanoico
SMILES NC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinamic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 153°C to 157°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 614
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinamic acid