Learn More
Succimer, MedChemExpress
Código de producto. 16478806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1768
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succimer
CAS 304-55-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dimercaptosuccinic acid DMSA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMILES O=C(O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid