Learn More
R&D Systems™ Substrate Reagent Pack
Código de producto. 18784494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 x 12 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18784494 16 x 12 mL 1 set
1 options
Código de producto. 18784494 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.59€
    332.85€ / 1 sets
    Ahorro 39.74€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
8 vials Color A, 8 vials Color B Product in process of being discontinued and replaced by new Next generation pack
Warm to room temperature before use. Color Reagent A and Color Reagent B should be mixed together in equal volumes within 15 minutes of use. Protect from light. Add 100μL of the mixture to each well and incubate at room temperature for 20 minutes while protecting from light. Add Stop Solution (Catalog # DY994) and read the microplate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 16 x 12 mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Línea de productos R&D Systems
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.