Learn More
MedChemExpress Substance P
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.34% |
| CAS | 33507-63-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1347.63 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (18.55 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (14.84 mM) |
| Sinónimo | Neurokinin P |