Learn More
MedChemExpress Substance P (1-9)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 57468-17-4 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1104.26 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |