Learn More
Suberilglicina, TRC
Código de producto. 30132469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132469 1 g 1 g
30004478 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6887551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60317-54-6
Fórmula molecular C10 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo Octanoic acid, 8-[(carboxymethyl)amino]-8-oxo- (9CI, ACI), 8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid (ACI), Suberylglycine, Suberyl glycine, N-Suberylglycine
Nombre IUPAC 8-(carboximetilamino)-8-oxooctanoico
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberyl Glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1107
Porcentaje de pureza >95%