Learn More
Ácido Hidroxamico Suberoilaniliro, TRC
Código de producto. 30424255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424255 500 mg
30411029 100 mg
30411857 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688700500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149647-78-9
Fórmula molecular C14 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo N1-Hydroxy-N8-phenyl-octanediamide, Octanediamide, N-hydroxy-N'-phenyl- (9CI), N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide, N1-Hydroxy-N8-phenyloctanediamide, SAHA, Suberoyl anilide bishydroxamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat, Zolinza
Nombre IUPAC N'-hidroxi-N-feniloctanediamida
SMILES ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberoylanilide Hydroxamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1474
Porcentaje de pureza >95%