Learn More
Cloruro de suberoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440428 25 g 25 g
11430428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24580.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10027-07-3 | C8H12Cl2O2 | 211.082 g/mol
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de suberoílo se utiliza como reactivo para sintetizar compuestos híbridos de hidroxiferrocifeno, que tienen actividad antiproliferativa frente a las células del cáncer de mama triple negativo. También se utiliza como agente de entrecruzamiento para membranas de quitosano (C315015) de entrecruzamiento, y también mejora la integridad de la membrana.
La solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10027-07-3
Fórmula molecular C8H12Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 211.082
Número MDL MFCD00000764
Clave InChI PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
PubChem CID 534653
Nombre IUPAC dicloruro de octanodioílo
SMILES C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberoyl chloride
Densidad 1.172
Punto de ebullición 162°C to 163°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal ClOC(CH2)6COCl
Índice de refracción 1.468
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza 97%