Learn More
Ácido suberoil bishidroxámico, TRC
Código de producto. 30410429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410429 100 mg
30417717 1 g
30420897 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38937-66-5
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Nombre IUPAC N,N'-dihidroxioctanediamida
SMILES ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberoyl Bis-hydroxamic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.111