Learn More
Ácido Suberico-d4, TRC
Código de producto. 30416415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416415 50 mg 50 miligramos
30420508 25 mg -
30409769 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68867250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19031-57-3
Fórmula molecular C8 D4 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 178.219
Sinónimo Octanedioic-2,2,7,7-d4 acid (9CI), Suberic-2,2,7,7-d4 acid (8CI), 1,8-Octanedioic-2,2,7,7-d4 Acid, 1,6-Hexanedicarboxylic Acid-1,1,6,6-d4, Octanedioic acid-d4, Octanedioic Acid-2,2,7,7-D4
Nombre IUPAC Ácido 2,2,7,7-tetradeuteriooctanedioico
SMILES [2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberic Acid-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i5D2,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.114
Porcentaje de pureza >95%