Learn More
Ácido subérico bis(N-hidroxisucinimida éster), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776265 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776265 5 g Frasco de vidrio 5 g
10524944 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776265 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426020050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68528-80-3
Fórmula molecular C16H20N2O8
Peso molecular (g/mol) 368.34
Número MDL MFCD00049059
Clave InChI ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
PubChem CID 100658
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) octanodioato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.34
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.