Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido
Código de producto. 12351403 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
115 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
12351403 115 mL 1 set
1 options
Código de producto. 12351403 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87790
Kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido
El kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido de Thermo Scientific para tejidos incluye todos los reactivos y tamices de tejidos necesarios para realizar el fraccionamiento celular y el enriquecimiento de proteínas de cinco compartimentos celulares diferentes en cuestión de 2 horas.
Características del kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido:
  • Optimizado: formulaciones y protocolos específicos para el fraccionamiento del tejido
  • Completo: obtenga fracciones de proteínas citoesqueléticas, unidas a cromatina, nucleares solubles, de membrana y citoplasmáticas a partir de un solo kit
  • Rápido: extraiga fracciones de proteínas funcionales sin ultracentrifugación en 2 horas aproximadamente
  • Cómodo: el exclusivo tamiz de tejidos permite eliminar rápidamente los residuos de los tejidos
  • Compatible: utilice extractos para aplicaciones posteriores, como ensayos de proteínas, inmunotransferencias (Western blotting), ensayos electroforéticos de cambio de movilidad y ensayos de genes indicadores y de actividad enzimática
  • Versátil: extraiga las proteínas de una variedad de tipos de tejidos, incluidos del hígado, corazón, cerebro, riñón, pulmón y bazo
    Aplicaciones:
  • Obtenga proteínas citoplasmáticas, nucleares solubles, ligadas a la cromatina, de membrana y citoesqueléticas a partir de la misma muestra de tejido
  • Perfil de estado con enfermedad frente a tejidos normales para proteínas del citoplasma, núcleo, membrana y citoesqueleto
  • Estudio de la translocación de proteínas en tejidos
    El kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido incluye un exclusivo tamiz de tejidos de 250 μm para facilitar la separación rápida de la suspensión celular de los desechos de tejidos después de la homogeneización. Los reactivos optimizados permiten la posterior extracción gradual de proteínas citoplasmáticas, de membrana, solubles en energía nuclear, ligadas a la cromatina y citoesqueléticas de las células recuperadas con una contaminación cruzada inferior al 15 %.
    El kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido contiene cuatro tampones de extracción, tamices de tejidos, una nucleasa estabilizada y el cóctel inhibidor de proteasas Halt de Thermo Scientific. Cada kit tiene suficientes reactivos y tamices de tejido como para procesar y fraccionar 25 muestras de tejido de hasta 200 mg cada una. El tejido se homogeniza en el primer reactivo, lo que provoca una permeabilidad selectiva de la membrana, liberando así contenido citoplasmático soluble. Este homogeneizado se transfiere a un tamiz de tejido para eliminar el exceso de residuos de tejido. El segundo reactivo disuelve las membranas de ER-golgi, mitocondrias y plasma, pero no solubiliza las membranas nucleares. Tras recuperar por centrifugación los núcleos intactos, un tercer reactivo produce el extracto nuclear soluble. Se realiza una extracción nuclear adicional con nucleasas de micrococos para liberar las proteínas nucleares unidas a cromatina. A continuación, el sedimento no soluble recuperado se extrae con el reactivo final para aislar las proteínas citoesqueléticas.
    Más datos del producto
  • Fraccionamiento subcelular de proteínas a partir de muestras de tejidos
    Productos relacionados
    Kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para células cultivadas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Incoloros
    Formulación Líquido
    Descripción Kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para tejido, 115 ml, incoloro, líquido, inodoro, intervalo de pH de 7,4 a 7,6, agua caliente y fría soluble, almacenar a –20 °C, utilizado para la purificación y el aislamiento de proteínas, estudio
    Tipo de producto Kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares
    Olor Inodoro
    Solubilidad Agua fría, agua caliente
    Contenido y almacenamiento de -20 °C
    Formulario Kit, líquido
    Para utilizar con (aplicación) Investigación en proteómica, purificación y aislamiento de proteínas, lisis y fraccionamiento celular, fraccionamiento subcelular
    Cantidad 115 mL
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Subcellular Protein Fractionation Kit for Tissues
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride