Learn More
Hoefer™ Unidad submarina de electroforesis en gel SUB6 PROMO
Código de producto. 11514494
Change view
Click to view available options
Longitud del gel (métrico):
10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del gel (métrico) unitSize
11514494 10 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11514494 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUB10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compre cualquier aparato de electroforesis horizontal Hoefer™ y llévese una botella de 25 g de agarosa (HBGR14025)
  • Máxima capacidad de procesamiento de 80 muestras
  • Incluye la bandeja de fundición de geles extraíble con juntas finales que permite que los geles se fundan directamente dentro del depósito
  • Ideal para las rutinas preparatorias y las
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE
Tipo Unidad de electroforesis en gel submarina Maxi Plus
Rango de humedad 80 %
Incluye Cámara de tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de funcionamiento con junta de silicona, 1 mm de grosor, peines de 16 pocillos, tiras de carga de colores
Tamaño de muestra 80
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen (llenado) métrico 0,45 L
Dimensiones (L x An) 9,05 x 6,4 pulg (23 x 16,5 cm)
Longitud (imperial) 9,05 in
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 6,4 in
Anchura del gel (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 16,5 cm
Anchura del gel (métrico) 11,5 cm
Altura (métrico) 6,5 cm
Tensión 300 V
Vataje 60 W
Amperaje 200 mA