Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua SUB Aqua Pro
Description
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
- Funcionamiento ambiente de + 5 a 99 °C
- Tecnología Set and Forget™: calentamiento rápido, control exacto de temperatura
- Estabilidad: ± 0,2 °C
- Resolución de ajuste de 0,1 °C.
- Alarma de exceso de temperatura ajustable: protege las muestras del sobrecalentamiento
- Protección avanzada para arranque en seco y funcionamiento en seco
- Adecuado para usar con microesferas de transferencia de calor (Excepto los modelos SAP2 y SAP2S)
- Grifo de drenaje y tapa transparente incluidos
- Temporizador y preajustes
- 120Modelos disponibles V & 230 V
- Garantía de 3 año
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 18 L |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
| Capacidad calorífica | 1400 W (230V) 1050 W (120V) |
| Modelo | SAP18 |
| Preconfiguración de temperatura | 3 |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.2°C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 590 x 335 x 275 mm |
| Longitud (métrico) | 590 mm |
| Show More |