Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua SUB Aqua Pro
Código de producto. 15167025
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 y 12 L
Modelo:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15167025 34 L SAP34 cada uno
15157025 12 L SAP12 cada uno
15187025 18 L SAP18 cada uno
15127025 2 L SAP2 1 PCS
15177025 26 L SAP26 cada uno
15147025 5 L SAP5 cada uno
15197025 5 y 12 L SAPD cada uno
15137025 2 L SAP2s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15167025 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor SAP34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2236.86€
    2144.00€ / paquete de 1
    Ahorro 92.86€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
  • Funcionamiento ambiente de + 5 a 99 °C
  • Tecnología Set and Forget™: calentamiento rápido, control exacto de temperatura
  • Estabilidad: ± 0,2 °C
  • Resolución de ajuste de 0,1 °C.
  • Alarma de exceso de temperatura ajustable: protege las muestras del sobrecalentamiento
  • Protección avanzada para arranque en seco y funcionamiento en seco
  • Adecuado para usar con microesferas de transferencia de calor (Excepto los modelos SAP2 y SAP2S)
  • Grifo de drenaje y tapa transparente incluidos
  • Temporizador y preajustes
  • 120Modelos disponibles V & 230 V
  • Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 34 L
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 99°C
Capacidad calorífica 1800 W (230V), 1300 W (120V)
Modelo SAP34
Preconfiguración de temperatura 3
Resolución de temperatura ±0.1°C
Estabilidad de la temperatura ±0.2°C
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 770 x 335 x 275 mm
Longitud (métrico) 770 mm
Longitud (métrico) interior 635 mm
Anchura (métrico) 335 mm
Anchura (métrico) interior 281 mm
Altura (métrico) 275 mm
Peso (métrico) 13,8 kg
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50/60 Hz