Learn More
SU6656, MedChemExpress
Código de producto. 16444487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444487 50 mg 50 miligramos
16421068 5 mg 5 miligramos
16408618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16444487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0789
MedChemExpress SU6656 is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 280, 20, 130, 170 nM for Src, Yes, Lyn, and Fyn, respectively. SU6656 inhibits FAK phosphorylation at Y576/577, Y925, Y861 sites. SU6656 also inhibits p-AKT.
SU6656 is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 280, 20, 130, 170 nM for Src, Yes, Lyn, and Fyn, respectively. SU6656 inhibits FAK phosphorylation at Y576/577, Y925, Y861 sites. SU6656 also inhibits p-AKT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU6656
CAS 330161-87-0
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (53.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC2=C(NC(/C2=C\C(N3)=CC4=C3CCCC4)=O)C=C1)(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 371.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.45
Porcentaje de pureza 96.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease