Learn More
SU5408, MedChemExpress
Código de producto. 16496487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496487 5 mg 5 miligramos
16462846 25 mg 25 miligramos
16453768 10 mg 10 miligramos
16430989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103002
MedChemExpress SU5408 (VEGFR2 Kinase Inhibitor I) is a potent and cell-permeable inhibitor of VEGFR2 kinase with an IC50 of 70 nM.
SU5408 (VEGFR2 Kinase Inhibitor I) is a potent and cell-permeable inhibitor of VEGFR2 kinase with an IC50 of 70 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU5408
Forma física Solid
CAS 15966-93-5
Color Naranja
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo VEGFR2 Kinase Inhibitor I
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (19.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)=C1C)OCC
Peso molecular (g/mol) 310.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 98.0%