Learn More
SU14813 maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16494008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494008 10 mg 10 miligramos
16440367 50 mg 50 miligramos
16416727 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10501A
MedChemExpress SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU14813 maleate
CAS 849643-15-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31FN4O8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.03 mM)
SMILES O=C(NC[C@@H](CN1CCOCC1)O)C2=C(NC(/C=C3C(NC4=C\3C=C(C=C4)F)=O)=C2C)C.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 558.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.56
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease