Learn More
SU11652, TRC
Código de producto. 30418151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30418151 1 mg
1 options
Código de producto. 30418151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6880481MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326914-10-7
Fórmula molecular C22H27ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 414.93
Sinónimo SU11652, 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Nombre IUPAC 5-[(Z)-(5-cloro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-N-[2-(dietilamino)etilo]-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxamida
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1823