Learn More
SU11274, MedChemExpress
Código de producto. 16465696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465696 100 mg 100 miligramos
16444918 10 mg 10 miligramos
16441167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12014
MedChemExpress SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU11274
CAS 658084-23-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30ClN5O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PKI-SU11274
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC2=C(C=C1)NC(/C2=C/C3=C(C(C(N4CCN(CC4)C)=O)=C(N3)C)C)=O)(N(C)C5=CC=CC(Cl)=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 568.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.09
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease