Learn More
SU 5416, TRC
Código de producto. 30428478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428478 100 mg
30410737 50 mg
30409489 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204005-46-9
Fórmula molecular C15 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 238.28
Sinónimo 3-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one, 3-[(3,5-Dimethylpyrrol-2-yl)methylene]indolin-2-one, NSC 696819, Semaxinib, Semoxind, Sugen 5416
Nombre IUPAC (3Z)-3-[(3,5-dimetil-1H-pirrrol-2-il)metilideno]-1H-indol-2-una
SMILES Cc1cc(C)c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 5416
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1106