Learn More
SU 5402, TRC
Código de producto. 30422057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422057 25 mg
30410544 1 mg
30420896 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68800025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215543-92-3
Fórmula molecular C17 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 296.32
Nombre IUPAC 3-[4-metil-2-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-1H-pirrrol-3-il]ácido propanoico
SMILES Cc1c[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU 5402
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1161